T4674
Trypsin solution from porcine pancreas
sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture, 25 g porcine trypsin per liter in Hanks′ Balanced Salt Solution with phenol red
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Porcine pancreas
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
termékcsalád
BioReagent
form
solution
molekulatömeg
23.4 kDa
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
Porcine parvovirus, none detected (9 CFR)
pH
7.6
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Serine protease inhibitors, including DFP, TLCK, APMSF, AEBSEF, and aprotinin, amongst others, will inhibit Trypsin.
Vigyázat
Egység definíció
Elkészítési megjegyzés
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Protocols
Trypsin is commonly used for dissociating adherent cells from surfaces. A wide variety of trypsin solutions are available to meet your specific cell line requirements.