Fontos dokumentumok
T4080
6, 2′, 4′-trimethoxyflavone
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2-(2,4-Dimethoxyphenyl)-2,3-dihydro-6-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one, TMF, Trimethoxyflavone
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
protect from light
szín
yellow
oldhatóság
DMSO: >5 mg/mL
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
COc1ccc(c(OC)c1)C2=CC(=O)c3cc(OC)ccc3O2
InChI
1S/C18H16O5/c1-20-11-5-7-16-14(8-11)15(19)10-18(23-16)13-6-4-12(21-2)9-17(13)22-3/h4-10H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WUWFDVDASNSUKP-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)