Merck
PHL85780
4′,5,7-Trimethoxyflavone
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
4′,5,7-Apigenin trimethyl ether, 4′,5,7-Trimethylapigenin, 5,7-Dimethoxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H16O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
312.32
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥90.0% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
SMILES string
O=C1C2=C(OC)C=C(OC)C=C2OC(C3=CC=C(OC)C=C3)=C1
InChI
1S/C18H16O5/c1-20-12-6-4-11(5-7-12)15-10-14(19)18-16(22-3)8-13(21-2)9-17(18)23-15/h4-10H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZXJJBDHPUHUUHD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Egyéb megjegyzések
This compound is commonly found in plants of the genus: lycium
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)