Fontos dokumentumok
PHL80987
Tricin
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
4′,5,7-Trihydroxy 3′,5′-dimethoxyflavone
About This Item
Javasolt termékek
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥95.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
InChI
1S/C17H14O7/c1-22-14-3-8(4-15(23-2)17(14)21)12-7-11(20)16-10(19)5-9(18)6-13(16)24-12/h3-7,18-19,21H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HRGUSFBJBOKSML-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Tricin biochemistry reagent: Tricin serves as a pivotal reagent in biochemistry research, facilitating the study of cellular mechanisms and molecular interactions, particularly in understanding inflammatory pathways in diseases (Higa et al., 2012).
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)