Merck
BP333
Tobramycin
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Szinonimák:
Nebramycin Factor 6, O-[3-Amino-3-deoxy-α-D-glucopyranosyl-(1→6)]-O-[2,6-diamino-2,3,6-trideoxy-α-D-ribohexopyranosyl-(1→4)]-2-deoxy-D-streptamine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H37N5O9
CAS-szám:
Molekulatömeg:
467.51
Beilstein:
1357507
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
tobramycin
form
solid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](N)C[C@@H]1O
InChI
1S/C18H37N5O9/c19-3-9-8(25)2-7(22)17(29-9)31-15-5(20)1-6(21)16(14(15)28)32-18-13(27)11(23)12(26)10(4-24)30-18/h5-18,24-28H,1-4,19-23H2/t5-,6+,7+,8-,9+,10+,11+,12+,13+,14-,15+,16-,17+,18+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NLVFBUXFDBBNBW-SNGYORCQSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support
Alkalmazás
Tobramycin BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Tobramycin and Dexamethasone Eye Drops, Suspension
  • Apramycin Premix
  • Tobramycin Inhalation Powder, Hard Capsule
  • Apramycin Sulfate
  • Tobramycin Nebuliser Solution
  • Tobramycin Oral Solution
  • Tobramycin Eye Drops
  • Tobramycin Injection
  • Tobramycin Sulfate
  • Apramycin Veterinary Oral Powder
  • Biokémiai/fiziológiai hatások
    Tobramycin is an aminoglycoside.
    Mode of Action: Binds to 70S ribosomal subunit; inhibits translocation; elicits miscoding.
    Spectrum of Activity: Gram negative bacteria. Not effective against Enterococci.
    Kiszerelés
    Unit quantity: 350 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Egyéb megjegyzések
    Sales restrictions may apply.
    Piktogramok
    Health hazard
    Figyelmeztetés
    Warning
    Figyelmeztető mondatok
    Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
    Veszélyességi osztályok
    Repr. 2
    Tárolási osztály kódja
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 3
    Válasszon a legfrissebb verziók közül:
    Analitikai tanúsítványok (COA)