Fontos dokumentumok
124012
Sigma-Aldrich
Akt Inhibitor V, Triciribine
Szinonimák:
InSolution Akt Inhibitor V, Triciribine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H16N6O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
320.30
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.28
Minőségi szint
SMILES string
[n]2(c3ncnc4c3c(c2)C(=NN4C)N)[C@@H]1O[C@@H]([C@H]([C@H]1O)O)CO
InChI
1S/C13H16N6O4/c1-18-11-7-5(10(14)17-18)2-19(12(7)16-4-15-11)13-9(22)8(21)6(3-20)23-13/h2,4,6,8-9,13,20-22H,3H2,1H3,(H2,14,17)/t6-,8-,9-,13-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HOGVTUZUJGHKPL-HTVVRFAVSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3