Fontos dokumentumok
SML0428
GSK690693
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
4-(2-(4-Amino-1,2,5-oxadiazol-3-yl)-1-ethyl-7-{[(3S)-3-piperidinylmethyl]oxy}-1H-imidazo[4,5-c]pyridin-4-yl)-2-methyl-3-butyn-2-ol
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCn1c(nc2c(ncc(OC[C@H]3CCCNC3)c12)C#CC(C)(C)O)-c4nonc4N
InChI
1S/C21H27N7O3/c1-4-28-18-15(30-12-13-6-5-9-23-10-13)11-24-14(7-8-21(2,3)29)16(18)25-20(28)17-19(22)27-31-26-17/h11,13,23,29H,4-6,9-10,12H2,1-3H3,(H2,22,27)/t13-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KGPGFQWBCSZGEL-ZDUSSCGKSA-N
Géninformáció
human ... AKT1(207) , AKT2(208) , AKT3(10000) , PRKACA(5566) , PRKACB(5567) , PRKACG(5568) , PRKCA(5578) , PRKCB(5579) , PRKCD(5580) , PRKCE(5581) , PRKCG(5582) , PRKCH(5583) , PRKCI(5584) , PRKCQ(5588) , PRKCZ(5590) , PRKD1(5587) , PRKD3(23683)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
We offer many products related to PKB/Akt for your research needs.