Merck
PHL83432
Erucifoline
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
Alkaloid S-C, Erucifoline A
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H23NO6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
349.38
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥98.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
format
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C18H23NO6/c1-3-11-8-18(10-20)17(2,25-18)16(22)23-9-12-4-6-19-7-5-13(14(12)19)24-15(11)21/h3-4,13-14,20H,5-10H2,1-2H3/b11-3-/t13-,14-,17+,18?/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NOQVBHHOUTTZGE-AJDQYRSESA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Check out our entire range of pyrrolizidine alkaloid standards
Analízis megjegyzés
For the analysis of the phytotoxins. Pyrrolizidin alkaloid (PA)
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 5
1 of 5