Fontos dokumentumok
P0020
Pristimerin
Szinonimák:
(9b,13a,14b,20a)-3-Hydroxy-9,13-dimethyl-2-oxo-24,25,26 -trinoroleana-1(10),3,5,7-tertraen-29-oic acid methyl ester, Celastrol methyl ester
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Forma
powder
tárolási körülmény
protect from light
szín
orange
oldhatóság
DMSO: ≥5 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
COC(=O)[C@]1(C)CC[C@]2(C)CC[C@]3(C)C4=CC=C5C(C)=C(O)C(=O)C=C5[C@]4(C)CC[C@@]3(C)C2C1
InChI
1S/C30H40O4/c1-18-19-8-9-22-28(4,20(19)16-21(31)24(18)32)13-15-30(6)23-17-27(3,25(33)34-7)11-10-26(23,2)12-14-29(22,30)5/h8-9,16,23,32H,10-15,17H2,1-7H3/t23-,26-,27-,28+,29-,30+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JFACETXYABVHFD-WXPPGMDDSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
We offer many products related to cannabinoid receptors for your research needs.