645900
Triptolide, Tripterygium wilfordii
A novel diterpene triepoxide isolated from the Chinese herb Tripterygium wilfordii that acts as a potent immunosuppressant and anti-inflammatory agent.
Szinonimák:
Triptolide, Tripterygium wilfordii, PG490
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
off-white
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O1[C@@]32[C@]5(O[C@H]5C[C@@H]6[C@@]3(CCC7=C6COC7=O)C)[C@@H]([C@]4(O[C@H]4[C@@H]21)C(C)C)O
InChI
1S/C20H24O6/c1-8(2)18-13(25-18)14-20(26-14)17(3)5-4-9-10(7-23-15(9)21)11(17)6-12-19(20,24-12)16(18)22/h8,11-14,16,22H,4-7H2,1-3H3/t11-,12-,13-,14-,16+,17-,18-,19+,20+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DFBIRQPKNDILPW-CIVMWXNOSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Activate DEVD-cleaving caspases
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Egyéb megjegyzések
Shepherd, E., et al. 2004. J. Biol. Chem.279, 54023.
Chan, M.A., et al. 1999. Phytother. Res. 13, 464.
Lee, K.Y., et al. 1999. J. Biol. Chem. 274, 13451.
Qiu, D., et al. 1999. J. Biol. Chem. 274, 13443.
Yang, Y., et al. 1998. Immunopharmacology40, 139.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3