287891
5,6-Dichloro-1-β-D-ribofuranosylbenzimidazole
A potent, ATP-competitive, and specific inhibitor of casein kinase II (IC₅₀ = 6 µM).
Szinonimák:
5,6-Dichloro-1-β-D-ribofuranosylbenzimidazole, 5,6-Dichlorobenzimidazole Riboside, DRB, Casein Kinase II Inhibitor VII
Teszt
≥98% (TLC)
form
solid
hatékonyság
6 μM IC50
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
oldhatóság
DMSO: 3 mg/mL
ethanol: 3 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
10-30°C
InChI
1S/C12H12Cl2N2O4/c13-5-1-7-8(2-6(5)14)16(4-15-7)12-11(19)10(18)9(3-17)20-12/h1-2,4,9-12,17-19H,3H2/t9-,10-,11-,12-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XHSQDZXAVJRBMX-DDHJBXDOSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
casein kinase II
Figyelmeztetés
Elkészítési megjegyzés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Farin, C.E., and Yang, L. 1994. Mol. Reprod. Dev.37, 284.
Giardina, C., and Lis, J.T. 1993. J. Biol. Chem. 268, 23806.
Zandomeni, R., et al. 1986. J. Biol. Chem.261, 3414.
Mittleman, B., et al. 1983. J. Mol. Biol. 165, 461.
Zandomeni, R., et al. 1983. J. Mol. Biol. 167, 561.
Zandomeni, R., et al. 1982. Proc. Natl. Acad. Sci. USA79, 3167.
Stewart, M.W., et al. 1977. J. Gen. Virol.37, 221.
WGK
WGK 3