Merck
SML1002
Sigma-Aldrich
Sinomenine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(9a,13a,14a)-7,8-Didehydro-4-hydroxy-3,7-dimethoxy-17-methyl-morphinan-6-one hydrochloride, Cucoline hydrochloride, Kukolin hydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H23NO4 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
365.85
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
biológiai forrás
plant (Sinomenium acutum)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
optikai aktivitás
[α]/D -70 to -90°, c = 1 in H2O
gyógyszerellenőrzés
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
szín
white to beige
oldhatóság
H2O: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC1=C(OC)C=CC(C2)=C1[C@]3(CC(C(OC)=C4)=O)[C@@]4([H])[C@H]2N(C)CC3.Cl
InChI
1S/C19H23NO4.ClH/c1-20-7-6-19-10-14(21)16(24-3)9-12(19)13(20)8-11-4-5-15(23-2)18(22)17(11)19;/h4-5,9,12-13,22H,6-8,10H2,1-3H3;1H/t12-,13+,19-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YMEVIMJAUHZFMW-VUIDNZEBSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Sinomenine is a herbal medicine used to treat inflammatory diseases like rheumatoid arthritis. Sinomenine had anti-inflammatory effects in several animal models of inflammation, and inhibits mast cell degranulation and histamine release. Additionally, Sinomenine potentiates renewal of human embryonic stem cells.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Yuting Xu et al.
Artificial cells, nanomedicine, and biotechnology, 47(1), 4131-4138 (2019-11-09)
Background: Accumulating evidence displays that sinomenine hydrochloride (SH) are utilised to treat a variety of cancers. Nevertheless, the influences of SH on ovarian cancer stay blurry. We endeavoured to uncover the antitumor effects of SH on ovarian cancer and underlying
Cikkek
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research