Fontos dokumentumok
T3165
7-Methoxy-4-(trifluoromethyl)coumarin
≥99% (TLC)
Szinonimák:
Methyl 4-(trifluoromethyl)umbelliferyl ether
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥99% (TLC)
form
powder
oldhatóság
acetone: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
fluoreszcencia
λex 333 nm; λem 416 nm in methanol
SMILES string
COc1ccc2c(OC(=O)C=C2C(F)(F)F)c1
InChI
1S/C11H7F3O3/c1-16-6-2-3-7-8(11(12,13)14)5-10(15)17-9(7)4-6/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HAZHUELNIGDYQH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3