Fontos dokumentumok
T2803
7-Ethoxy-4-(trifluoromethyl)coumarin
≥98% (TLC), powder
Szinonimák:
Ethyl 4-(trifluoromethyl)umbelliferyl ether
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
7-Ethoxy-4-(trifluoromethyl)coumarin, ≥98% (TLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
powder
oldhatóság
chloroform: 100 mg/mL, clear, colorless (Soluble in chloroform, methanol, and DMSO.)
fluoreszcencia
λex 333 nm; λem 415 nm in methanol
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCOc1ccc2c(OC(=O)C=C2C(F)(F)F)c1
InChI
1S/C12H9F3O3/c1-2-17-7-3-4-8-9(12(13,14)15)6-11(16)18-10(8)5-7/h3-6H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OLHOIERZAZMHGK-UHFFFAOYSA-N
Tulajdonságok és előnyök
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?