8.52309
Fmoc-ACA-OH
Novabiochem®
Szinonimák:
Fmoc-ACA-OH, 7-N-Fmoc-aminocoumarin-4-acetic acid
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
Teszt
≥95.0% (HPLC)
≥98% (TLC)
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
aromatic amine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N(c4cc5[o][c](cc(c5cc4)CC(=O)O)=O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C26H19NO6/c28-24(29)11-15-12-25(30)33-23-13-16(9-10-17(15)23)27-26(31)32-14-22-20-7-3-1-5-18(20)19-6-2-4-8-21(19)22/h1-10,12-13,22H,11,14H2,(H,27,31)(H,28,29)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RCUKLQDGAASIAX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Chromogenic Labeling of Synthetic Peptides
Literature references
[1] J. L. Harris, et al. (2000) Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 97, 7754.
[2] D. J. Maly, et al. (2002) J. Org. Chem., 67, 910.
[3] C. M. Salisbury, et al. (2002) J. Am. Chem. Soc., 124, 14868.
Analízis megjegyzés
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
WGK
WGK 2