Fontos dokumentumok
S7152
Ser-Phe-Leu-Leu-Arg-Asn-Pro-Asn-Asp-Lys-Tyr-Glu-Pro-Phe
≥97% (HPLC), suitable for ligand binding assays and ELISA
Szinonimák:
SFLLRNPNDKYEPF, TRAP, Thrombin Receptor Activator Peptide
About This Item
Javasolt termékek
product name
Ser-Phe-Leu-Leu-Arg-Asn-Pro-Asn-Asp-Lys-Tyr-Glu-Pro-Phe, ≥97% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
form
powder
összetétel
Peptide content, ~70%
technika/technikák
ELISA: suitable
ligand binding assay: suitable
szín
white
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(C)CC(NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)C(N)CO)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NC(CC(N)=O)C(=O)N2CCCC2C(=O)NC(CC(N)=O)C(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(Cc3ccc(O)cc3)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)N4CCCC4C(=O)NC(Cc5ccccc5)C(O)=O
InChI
1S/C81H118N20O23/c1-43(2)34-53(93-71(114)54(35-44(3)4)94-73(116)55(92-67(110)49(83)42-102)36-45-16-7-5-8-17-45)70(113)90-51(21-13-31-88-81(86)87)69(112)98-59(40-64(85)105)79(122)101-33-15-22-61(101)76(119)97-57(39-63(84)104)74(117)96-58(41-66(108)109)75(118)89-50(20-11-12-30-82)68(111)95-56(37-47-24-26-48(103)27-25-47)72(115)91-52(28-29-65(106)107)78(121)100-32-14-23-62(100)77(120)99-60(80(123)124)38-46-18-9-6-10-19-46/h5-10,16-19,24-27,43-44,49-62,102-103H,11-15,20-23,28-42,82-83H2,1-4H3,(H2,84,104)(H2,85,105)(H,89,118)(H,90,113)(H,91,115)(H,92,110)(H,93,114)(H,94,116)(H,95,111)(H,96,117)(H,97,119)(H,98,112)(H,99,120)(H,106,107)(H,108,109)(H,123,124)(H4,86,87,88)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OXHYRVSBKWIFES-UHFFFAOYSA-N
Amino Acid Sequence
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3