Fontos dokumentumok
S1820
Ser-Phe-Leu-Leu-Arg-Asn-amide trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC), lyophilized powder
Szinonimák:
PAR-1 (Protease-Activated Receptor) Selective Activating Peptide, PAR1-AP, SFLLRN-NH2
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
lyophilized powder
szín
white
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@@H](N)CO)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(N)=O
InChI
1S/C34H57N11O8.C2HF3O2/c1-18(2)13-24(31(51)41-22(11-8-12-40-34(38)39)30(50)42-23(28(37)48)16-27(36)47)44-32(52)25(14-19(3)4)45-33(53)26(43-29(49)21(35)17-46)15-20-9-6-5-7-10-20;3-2(4,5)1(6)7/h5-7,9-10,18-19,21-26,46H,8,11-17,35H2,1-4H3,(H2,36,47)(H2,37,48)(H,41,51)(H,42,50)(H,43,49)(H,44,52)(H,45,53)(H4,38,39,40);(H,6,7)/t21-,22-,23-,24-,25-,26-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YICKZNIVMKPQPD-POCCEKOUSA-N
Géninformáció
human ... IGF1R(3480)
Amino Acid Sequence
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)