Fontos dokumentumok
SMB00311
Shogaol
≥90% (HPLC)
Szinonimák:
[6]-Shogaol, (6)-Shogaol, 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-4-decen-3-one
Teszt
≥90% (HPLC)
Forma
liquid
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCC\C=C\C(=O)CCc1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C17H24O3/c1-3-4-5-6-7-8-15(18)11-9-14-10-12-16(19)17(13-14)20-2/h7-8,10,12-13,19H,3-6,9,11H2,1-2H3/b8-7+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OQWKEEOHDMUXEO-BQYQJAHWSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)