Fontos dokumentumok
P1609000
Phytomenadione
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Vitamin K1, 2-Methyl-3-phytyl-1,4-naphthoquinone, 3-Phytylmenadione, Phylloquinone, Vitamin K1(20)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
grade
pharmaceutical primary standard
Ügynökség
EP
API-család
phytomenadione
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
EDQM
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
törésmutató
n20/D 1.527 (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
sűrűség
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC=CC=C21)C(C)=C(C/C=C(CCC[C@@H](CCC[C@H](C)CCCC(C)C)C)\C)C2=O
InChI
1S/C31H46O2/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-27-26(6)30(32)28-18-7-8-19-29(28)31(27)33/h7-8,18-20,22-24H,9-17,21H2,1-6H3/b25-20+/t23-,24-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MBWXNTAXLNYFJB-NKFFZRIASA-N
Related Categories
Általános leírás
Phytomenadione is a methyl napthoquinone derivative, and a naturally occurring fat soluble vitamin K1. It plays a key role in the maintenance of normal blood clotting mechanism and also in the prevention of hemorrhagic disease in newborns.
Alkalmazás
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)