Fontos dokumentumok
S5891
Sigma-Aldrich
Wheaton Coplin staining jars
5 slide jar with plastic screw cap
Szinonimák:
900520, Coplin Staining Jars, Staining Jars, Wheaton Staining Jars
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
MA.01
Az árazás és az elérhetőség jelenleg nem elérhető
Anyagok
glass jar
Jellemzők
capacity 5 3 × 1 in. (76 × 25 mm) slide (vertically, ten slides back-to-back)
Wheaton staining ware is not recommended for any moist heat applications such as microwaves, autoclaves or water baths.
gyártó/kereskedő neve
WHEATON® 900520
inside L × W × D
26 mm × 26 mm × 70 mm
Általános leírás
Slides extend above the opening permitting them to be manipulated without the use of forceps.
Jogi információk
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Elérhető fluoreszcens in situ hibridizációs (FISH) eljárások, reagensek és berendezések.
Available Fluorescent in situ hybridization (FISH) procedures, reagents and equipment.