SRP6156
BMP-4 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Szinonimák:
BMP-2B, Bone morphogenetic protein 2B, Bone morphogenetic protein 4
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized
hatékonyság
2-10 ng/mL
molekulatömeg
34 kDa (homodimer, glycosylated.)
kiszerelés
pkg of 10 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
szennyeződések
<1 EU/μg protein Endotoxin level (LAL test)
NCBI elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... BMP4(652)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Feloldás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Role of growth factors in stem cell differentiation and various growth factors for your research at sigmaaldrich.com