Fontos dokumentumok
SML3602
Pipobroman
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
1,1′-(1,4-Piperazinediyl)bis[3-bromo-1-propanone, 1,4-bis(3-Bromo-1-oxopropyl)-piperazine, N,N-Bis-(3-bromopropionyl)-piperazine, NSC-25154
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3