Fontos dokumentumok
SAB4700855
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD163 antibody produced in mouse
clone GHI/61
Szinonimák:
MM130, SCARI1
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.43
biológiai forrás
mouse
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
GHI/61, monoclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
flow cytometry: 2 μg/mL
elérési szám
NP_004235.4
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CD163(9332)
Related Categories
Általános leírás
The mouse monoclonal antibody GHI/61 recognizes CD163, an approximately 130 kDa high affinity scavenger receptor expressed mainly on monocytes and macrophages, which binds hemoglobin-haptoglobin complex.
Immunogen
Hairy cell leukemia cells
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg