ABC926
Anti-TRIM11 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
E3 ubiquitin-protein ligase TRIM11, Protein BIA1, RING finger protein 92, Tripartite motif-containing protein 11, TRIM11
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
mouse, human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
canine (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TRIM11(81559)
mouse ... Trim11(94091)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Minőség
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected TRIM11 in 10 µg of murine macrophage RAW264.7 cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1