AB5087
Anti-Melanocyte Stimulating Hormone α Antibody
serum, Chemicon®
Szinonimák:
alpha-MSH, POMC, Pro-opiomelanocortin, Corticotropin-lipotropin precursor
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
sheep
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
mammals
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... POMC(5443)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
RIA: 1:250,000-1:300,000.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
CNS Control of Metabolism
Hormones & Receptors
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Hypothalamus
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1