SRP2043
PPAR, α human
recombinant, expressed in E. coli, ≥75% (SDS-PAGE)
Szinonimák:
MGC2237, MGC2452, NR1C1, PPAR, PPARalpha, hPPAR
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥75% (SDS-PAGE)
form
frozen liquid
molekulatömeg
~54 kDa
kiszerelés
pkg of 10 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
koncentráció
250 μg/mL
technika/technikák
electrophoretic mobility shift assay: suitable
szín
clear colorless
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... PPARA(5465)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1