SRP2045
PPAR, γ human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
Szinonimák:
CIMT1, GLM1, NR1C3, PPARG1, PPARG2, PPARgamma
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥70% (SDS-PAGE)
Forma
frozen liquid
molekulatömeg
~60 kDa
kiszerelés
pkg of 10 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
koncentráció
500 μg/mL
technika/technikák
ligand binding assay: suitable
szín
clear colorless
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... PPARG(5468)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)