Fontos dokumentumok
MAB3872
Sigma-Aldrich
Anti-PPAR γ Antibody, isoform 1&2
ascites fluid, clone 1H4, Chemicon®
Szinonimák:
PPAR gamma
Méret kiválasztása
100 μL
158 000,00 Ft
158 000,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. március 07.részletek
Az adott célhoz egy rekombináns, tartósítószer-mentes antitest elérhető. Próbálja meg ezt: ZRB1428
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 μL
158 000,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
158 000,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. március 07.részletek
Az adott célhoz egy rekombináns, tartósítószer-mentes antitest elérhető. Próbálja meg ezt: ZRB1428
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1H4, monoclonal
faj reaktivitás
human, mouse
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PPARG(5468)
Általános leírás
Peroxisome proliferator-activated receptors (PPARs) are nuclear receptors involved in lipid transport and metabolism. As such, their roles in chronic diseases such as diabetes, obesity, atherosclerosis and cancer are heavily investigated. Transcriptional activity of PPARs is regulated by fatty acid binding. Three PPAR isotypes have been identified: a, b and g. PPARg stimulates lipolysis of circulating triglycerides and the subsequent uptake of fatty acids into adipose cells. PPARs can bind to DNA only as a heterodimer with the retinoid X receptor (RXR).
Egyediség
Reacts with human PPAR gamma2. The antibody also reacts with PPAR gamma1 due to immunogen sequence homology. The immunogen shows no homology with PPAR alpha or PPAR beta.
Immunogén
Epitope: isoform 1&2
Synthetic peptide from amino acids 107-121 of human PPAR gamma2.
Alkalmazás
Anti-PPAR γ Antibody, isoform 1&2 is a Mouse Monoclonal Antibody for detection of PPAR gamma also known as Peroxisome Proliferator Activated Receptor γ & has been validated in ELISA, ICC & WB.
Cél megnevezése
67 kDa
Analízis megjegyzés
Control
THP-1 cell lysate, 3T3-L1 cell lysate or U-937 cell lysate
Egyéb megjegyzések
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Jogi információk
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Younho Han et al.
Scientific reports, 6, 35655-35655 (2016-10-19)
Osterix is a novel bone-related transcription factor involved in osteoblast differentiation, and bone maturation. Because a reciprocal relationship exists between adipocyte and osteoblast differentiation of bone marrow derived mesenchymal stem cells, we hypothesized that Osterix might have a role in
Qi Tang et al.
International journal of molecular medicine, 40(3), 713-720 (2017-07-22)
Adipose tissue engraftment has become a well-established therapy in plastic and reconstructive surgery used to restore age-related or injury-related soft tissue loss. However, the unpredictable absorption rates limit its further application. Some clinicians have noted that more optimal aesthetic results
Yifeng Jin et al.
Scientific reports, 6, 34661-34661 (2016-10-04)
Conformational change in helix 12 can alter ligand-induced PPARγ activity; based on this reason, isoquinolinoquinazolinones, structural homologs of berberine, were designed and synthesized as PPARγ antagonists. Computational docking and mutational study indicated that isoquinolinoquinazolinones form hydrogen bonds with the Cys285
Yiyan Qiu et al.
Molecular medicine reports, 24(2) (2021-06-11)
Exercise intervention has become one of the most effective methods to prevent and treat osteoporosis, which is a common age‑related disease and seriously affects the health and quality of life of the elderly. However, the molecular mechanism remains to be
Christine Swanson et al.
Neurological research, 36(7), 634-646 (2014-03-14)
To characterize the distribution of peroxisome proliferator-activated receptor-gamma (PPAR-gamma) in the substantia nigra of normal and 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine (MPTP)-treated hemiparkinsonian monkeys, in order to validate PPAR-gamma as a target for neuroprotection. Immunohistochemical analysis of PPAR-gamma expression was performed in the substantia