ABN1445
Anti-PPAR-gamma Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Peroxisome proliferator-activated receptor gamma, Nuclear receptor subfamily 1 group C member 3, PPAR-gamma, PPARgamma
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human, mouse
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
porcine (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology)
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PPARG(5468)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL from a representative lot detected PPAR-gamma in 10 µg of human skeletal muscle tissue lysate.
Minőség
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected PPAR-gamma in 10 µg of MCF-7 cell lysate.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1