SRP2134
PPARα isotype, GST tagged human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
Szinonimák:
MGC2237, MGC2452, NR1C1, PPAR, PPARalpha, hPPAR
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥70% (SDS-PAGE)
Forma
frozen liquid
molekulatömeg
~78.7 kDa
kiszerelés
pkg of 10 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
koncentráció
700 μg/mL
szín
clear colorless
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... PPARA(5465)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)