Fontos dokumentumok
SRP0502
Sigma-Aldrich
CEACAM, AviTag ,His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
Carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 1, biliary glycoprotein
About This Item
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.26
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
form
frozen liquid
molekulatömeg
47 kDa
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... CEACAM1(634)
Általános leírás
Human CEACAM, also known as Carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 1 or biliary glycoprotein, (GenBank Accession No. NM_ 001712), amino-acids 35-428, with C-terminal Avi-His-tag, MW = 47 kDa, expressed in HEK293 cells. This protein runs at a higher M.W. by SDS-PAGE due to glycosylation.
Fizikai forma
Aqueous solution
Jogi információk
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1