Fontos dokumentumok
H6916
Macrophage Colony-Stimulating Factor human
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in HEK 293 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
MCSF
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Macrophage Colony-Stimulating Factor human, M-CSF, recombinant, expressed in HEK 293 cells, suitable for cell culture
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized powder
hatékonyság
≤4 ng/mL EC50
minőség
endotoxin tested
molekulatömeg
dimer 35-40 kDa (glycosylated)
kiszerelés
pkg of 10 μg
gyártó/kereskedő neve
HumanZyme
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... CSF1(1435)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Hivatkozás
2. Morstyn, G., and Burgess, A.W., Cancer Res., 48, 5624 (1988).
3. Metcalf, D., Blood, 67, 257 (1986).
4. Mufson, R.A., et al., Cell. Immunol., 119, 182 (1989).
5. Hattersley, G., et al., J. Cell Physiol., 137, 199 (1988).
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?