T2807
Thymidine Phosphorylase, recombinant from Escherichia coli
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution, ≥500 units/mL
Szinonimák:
Thymidine:orthophosphate deoxy-D-ribosyltransferase
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in E. coli
Minőségi szint
form
buffered aqueous solution
koncentráció
≥500 units/mL
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
Escherichia coli K12 ... deoA(948901)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2