Merck
SML3689
Sigma-Aldrich
S-Geranylgeranyl-L-glutathione
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(S)-2-Amino-5-((R)-1-(carboxymethylamino)-1-oxo-3-((2E,6E,10E)-3,7,11,15-tetramethylhexadeca-2,6,10,14-tetraenylthio)propan-2-ylamino)-5-oxopentanoic acid, GGG
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C30H49N3O6S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
579.79
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC([C@@H](N)CCC(N[C@H](C(NCC(O)=O)=O)CSC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CCC=C(C)C)=O)=O
Biokémiai/fiziológiai hatások
The metabolite S-Geranylgeranyl-L-glutathione (GGG) is a potent and selective ligand for P2RY8, a Gα13-coupled receptor. GGG promotes internalization of P2RY8 and inhibits the migration of P2RY8-expressing cells (10 – 100 nM range in WEHI-231 cells). Extracellular GGG is shown to be actively transported by ABCC1 (ATP-binding cassette subfamily C member 1) and catabolized by GGT5 (gamma-glutamyltransferase-5) to S-geranylgeranyl-L-Cys-Gly plus glutathione.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3