Merck
SML3127
Sigma-Aldrich
Barbadin
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
3-Amino-5-(4-benzylphenyl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one, 3-Amino-5-[4-(phenylmethyl)phenyl]thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H15N3OS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
333.41
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1N(C=NC2=C1C(C3=CC=C(C=C3)CC4=CC=CC=C4)=CS2)N
Biokémiai/fiziológiai hatások
selective b-arrestin/b2-adaptin inhibitor
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3