Fontos dokumentumok
SML3179
Homer
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
6-Hydroxy-N-(4’-((5-(((S)-1-((2S,4R)-4-hydroxy-2-((4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)carbamoyl)pyrrolidin-1-yl)-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)amino)-5-oxopentyl)carbamoyl)-4-(4-methylpiperazin-1-yl)-[1,1’-biphenyl]-3-yl)-4-(trifluoromethyl)-nicotinamide, N-(4′-(5-((S)-1-((2S,4R)-4-Hydroxy-2-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzylcarbamoyl)pyrrolidin-1-yl)-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-ylamino)-5-oxopentylcarbamoyl)-4-(4-methylpiperazin-1-yl)biphenyl-3-yl)-6-oxo-4-(trifluoromethyl)-1,6-dihydropyridine-3-carboxamide, WD40 repeat domain protein 5 (WDR5) degrader 8g, WDR5 Degrader 8g, WDR5 PROTAC 8g
Teszt
≥95% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CN1CCN(CC1)C2=C(NC(C3=CNC(C=C3C(F)(F)F)=O)=O)C=C(C4=CC=C(C(NCCCCC(N[C@@H](C(C)(C)C)C(N5C[C@H](O)C[C@H]5C(NCC6=CC=C(C=C6)C7=C(C)N=CS7)=O)=O)=O)=O)C=C4)C=C2
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3