Merck
SML3543
Sigma-Aldrich
SGC-UBD253N
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
3-(8-Chloro-3-(2-((2-methoxybenzyl)(methyl)amino)-2-oxoethyl)-4-oxo-3,4-dihydroquinazolin-2-yl)propanoic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C22H22ClN3O5
Molekulatömeg:
443.88
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Biokémiai/fiziológiai hatások
SGC-UBD253N is a closely related negative control (KD = 32 µM) for SGC-UBD253 a chemical probe for the ubiquitin binding domain (UBD) of HDAC6.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Renato Ferreira de Freitas et al.
Journal of medicinal chemistry, 61(10), 4517-4527 (2018-05-10)
HDAC6 plays a central role in the recruitment of protein aggregates for lysosomal degradation and is a promising target for combination therapy with proteasome inhibitors in multiple myeloma. Pharmacologically displacing ubiquitin from the zinc-finger ubiquitin-binding domain (ZnF-UBD) of HDAC6 is