Merck
SML2761
Sigma-Aldrich
SGC6870N
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(S)-4-(5-Bromothiophene-2-carbonyl)-5-(3,5-dimethylphenyl)-7-methyl-4,5-dihydro-1H-benzo[e][1,4]diazepin-2(3H)-one
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C23H21BrN2O2S
Molekulatömeg:
469.39
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
optikai aktivitás
[α]/D -265 to -295°, c = 0.5 in methanol
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Biokémiai/fiziológiai hatások
SGC6870N is the (S)-enantiomer of and the recommended inactive (negative) control for the selective protein arginine methyltransferase PRMT6 inhibitor SGC6870.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3