Fontos dokumentumok
SML3274
AZD5904
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
(R)-3-(2-Tetrahydrofuryl-methyl)-2-thioxanthine, (R)-TX3, 3-[[(2R)-Tetrahydrofuran-2-yl]methyl]-2-thioxo-7H-purin-6-one, AZD 5904, AZD-5904, TX3 R-enantiomer, TX4
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C1NC(N(C[C@@H]2OCCC2)C3=C1NC=N3)=S
InChI
1S/C10H12N4O2S/c15-9-7-8(12-5-11-7)14(10(17)13-9)4-6-2-1-3-16-6/h5-6H,1-4H2,(H,11,12)(H,13,15,17)/t6-/m1/s1
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)