Fontos dokumentumok
SML1791
Urolithin A
≥97% (HPLC), powder, anti-inflammatory
Szinonimák:
3,8-Dihydroxy-6H-benzo[c]chromen-6-one
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Urolithin A, ≥97% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC1=CC=C(C(C=CC(O)=C2)=C2C(O3)=O)C3=C1
InChI
1S/C13H8O4/c14-7-1-3-9-10-4-2-8(15)6-12(10)17-13(16)11(9)5-7/h1-6,14-15H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RIUPLDUFZCXCHM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- to test its antileukemic activities on leukemic cell lines by in vitro cell proliferation assay
- as a mitophagy activator to study the effect of phosphoglycerate mutase 5 (PGAM5) expression on mitophagic cell death during ischemia-reperfusion (I/R) injury
- to study its inhibitory effect on epithelial-to-mesenchymal transition (EMT) in lung cancer cells via P53-Mdm2-Snail pathway
- to study its effects on streptozotocin-induced diabetic cardiomyopathy in rats by activating sirtuin 1/silent mating type information regulation 2 homolog 1 (SIRT1) signaling
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)