475944
Myeloperoxidase Inhibitor-I
The Myeloperoxidase Inhibitor-I, also referenced under CAS 5351-17-7, controls the biological activity of Myeloperoxidase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications.
Szinonimák:
Myeloperoxidase Inhibitor-I
Teszt
≥95% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
beige
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL
dilute acid: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C7H9N3O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(11)10-9/h1-4H,8-9H2,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WPBZMCGPFHZRHJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Myeloperoxidase
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Wagner, B.A., et al. 2000. J. Biol. Chem.275, 22461.
Burner, U., et al. 1999. J. Biol. Chem.274, 9494.
Kettle, A.J., et al. 1997. Biochem. J.321, 503.
Kettle, A.J., et al. 1995. Biochem. J.308, 559.
WGK
WGK 3