Merck
SML3123
Sigma-Aldrich
NButGT
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(3aR,5R,6S,7R,7aR)-3a,6,7,7a-Tetrahydro-5-(hydroxymethyl)-2-propyl-5H-pyrano[3,2-d]thiazole-6,7-diol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H17NO4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
247.31
UNSPSC kód:
41106609
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
SMILES string
CCCC1=N[C@@H]2[C@H]([C@@H]([C@H](O[C@@H]2S1)CO)O)O
Biokémiai/fiziológiai hatások
NButGT is a potent and selective inhibitor of O-GlcNAcase (OGA), which elevates O-GlcNAc levels but does not cause insulin resistance in 3T3-L1 adipocytes, and in rats and mice. NButGT does not perturbed glucohomeostasis when used for extended time in rats and mice. NButGT attenuates the accumulation of Aβ, neuroinflammation, and memory in in a mouse model of Alzheimer’s disease. NButGT efficiently increased total O-GlcNAc, improves cardiovascular function and reduced animal mortality in rat model of sepsis.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3