Merck
SMB00406
Sigma-Aldrich
2-Azidoethyl 2-acetamido-2-deoxy-β-D-galactopyranoside
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
β-D-GalNAc-Et-N3, 2-Azidoethyl N-acetyl-β-D-galactosaminide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H18N4O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
290.27
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
solid
szín
white to light yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
N(C(C)=O)[C@H]1[C@H](OCCN=[N+]=[N-])O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C11H20N4O5/c1-6(17)14-9-8(20-3-2-13-15-12)4-7(5-16)10(18)11(9)19/h7-11,16,18-19H,2-5H2,1H3,(H,14,17)/t7?,8-,9?,10+,11-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XABWQXCIQZZUHY-QPGSTUFLSA-N
Általános leírás
2-azidoethyl 2-acetamido-2-deoxy-β-D-galactopyranoside is an alkylated glycoside.
Biokémiai/fiziológiai hatások
2-azidoethyl 2-acetamido-2-deoxy-β-D-galactopyranoside is an alkylated glycoside. Alkylated glycosides are used as ligands for Click Chemistry. They may also be important as carbohydrate carriers in glycotherapeutic applications, drug carriers for site-specific delivery, drug enhancers for decreasing toxicity, and solubility and protein enhancers.
Egyéb megjegyzések
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)