Fontos dokumentumok
SML2916
AAL-R
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(R)-2-Amino-2-methyl-4-[4-(heptyloxy)phenyl]butan-1-ol, (R)-2-Amino-4-(4-(heptyloxy)phenyl)-2-methylbutan-1-ol, (R)-2-Amino-4-(4-heptyloxyphenyl)-2-methylbutanol, AAL(R)
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@](N)(CO)CCC1=CC=C(C=C1)OCCCCCCC
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3