Fontos dokumentumok
857390P
Avanti
W146
(R)-3-Amino-(3-hexylphenylamino)-4-oxobutylphosphonic acid (TFA salt), powder
Szinonimák:
S1P1 Antagonist
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (857390P-1mg)
pkg of 1 × 10 mg (857390P-10mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 857390P
lipidtípus
sphingolipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- to verify the mode of action of sphingosine-1-phosphate (S1P) in human bone marrow derived mesenchymal stem cells (hMSCs ) and primary human hepatogenic profibrotic cells (hHPCs)
- to study oxidative stress and drug treatment in granulosa cells
- to evaluate its effects on transendothelial electrical resistance (TEER)
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)