Fontos dokumentumok
S3944
SEW2871
≥98% (HPLC), solid
Szinonimák:
5-[4-Phenyl-5-(trifluoromethyl)-2-thienyl]-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]- 1,2,4-oxadiazole
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
tárolási körülmény
protect from light
szín
white
mp
94.5-95.3 °C
oldhatóság
DMSO: ≥10 mg/mL
H2O: insoluble
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1cccc(c1)-c2noc(n2)-c3cc(-c4ccccc4)c(s3)C(F)(F)F
InChI
1S/C20H10F6N2OS/c21-19(22,23)13-8-4-7-12(9-13)17-27-18(29-28-17)15-10-14(11-5-2-1-3-6-11)16(30-15)20(24,25)26/h1-10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OYMNPJXKQVTQTR-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... S1PR1(1901) , S1PR2(9294) , S1PR3(1903) , S1PR4(8698) , S1PR5(53637)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Kiszerelés
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)