Merck
SML2814
Sigma-Aldrich
UNC7145
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
3-Oxo-3,4-dihydro-2H-benzo[1,4]oxazine-7-carboxylic acid isopropyl-[4-(pyrimidin-4-ylcarbamoyl)-benzyl]-amide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H23N5O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
445.47
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC=C(CN(C(C)C)C(C2=CC3=C(NC(CO3)=O)C=C2)=O)C=C1)NC4=CC=NC=N4
Biokémiai/fiziológiai hatások
UNC7145 is a closely-related negative control for potent and selective antagonist of NSD2-PWWP1.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3