Fontos dokumentumok
SML1879
A-395N
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(3S,4R)-1-Benzyl-N,N-dimethyl-4-(4-(4-(methylsulfonyl)piperazin-1-yl)phenyl)pyrrolidin-3-amine, (3S,4R)-{1-Benzyl-4-[4-(4-methanesulfonyl-piperazin-1-yl)-phenyl]-pyrrolidin-3-yl}-dimethyl-amine
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
optikai aktivitás
[α]/D +1.0 to +3.0°, c = 1 in chloroform-d
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Biokémiai/fiziológiai hatások
A-395, the active enantiomer, is available from Sigma. To learn more about and purchase A-395, click here.
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3