481480
NF-κB SN50
≥97% (HPLC), lyophilized, NF-κB translocation inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
NF-κB SN50, Cell-Permeable Inhibitor Peptide
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
NF-κB SN50, Cell-Permeable Inhibitor Peptide, NF-κB SN50, CAS 213546-43-3, is a cell-permeable peptide that contains the NLS sequence of NF-κB p50 linked to the hydrophobic region of K-FGF. Inhibits translocation of the NF-κB into the nucleus.
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
lyophilized
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
oldhatóság
water: 5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
translocation of the NF-κB active complex into the nucleus
Figyelmeztetés
Szekvencia