Merck
94687
Supelco
Everolimus
analytical standard
Szinonimák:
42-O-(2-Hydroxyethyl)rapamycin
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C53H83NO14
CAS-szám:
Molekulatömeg:
958.22
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥75.0% (qNMR)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
alkalmazás(ok)
clinical testing
format
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(C([C@@]1(O)[C@H](C)CC[C@](C[C@H](OC)/C(C)=C/C=C/C=C/[C@@H](C)C[C@@H](C)C2=O)([H])O1)=O)N3[C@H](C(O[C@@]([C@@H](C[C@@]4([H])C[C@@H](OC)[C@H](OCCO)CC4)C)([H])CC([C@H](C)/C=C(C)/[C@@H](O)[C@H]2OC)=O)=O)CCCC3
InChI
1S/C53H83NO14/c1-32-16-12-11-13-17-33(2)44(63-8)30-40-21-19-38(7)53(62,68-40)50(59)51(60)54-23-15-14-18-41(54)52(61)67-45(35(4)28-39-20-22-43(66-25-24-55)46(29-39)64-9)31-42(56)34(3)27-37(6)48(58)49(65-10)47(57)36(5)26-32/h11-13,16-17,27,32,34-36,38-41,43-46,48-49,55,58,62H,14-15,18-26,28-31H2,1-10H3/b13-11+,16-12+,33-17+,37-27+/t32-,34-,35-,36-,38-,39+,40+,41+,43-,44+,45+,46-,48-,49+,53-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HKVAMNSJSFKALM-GKUWKFKPSA-N
Géninformáció
human ... FKBP1A(2280)
Általános leírás
Everolimus (RAD001), a derivative of rapamycin, is commonly used as a drug for the inhibition of the mTOR pathway, affecting tumor cell division and angiogenesis.
Alkalmazás
Everolimus may be used as a standard in the following clinical studies:
  • Investigation of its glucose-dependent growth-inhibitory property in breast cancer cell lines.
  • Evaluate its possible antiproliferative effects in human bronchial carcinoids in primary culture.
Piktogramok
Health hazardEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Célzott szervek
Kidney,Testes
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Anti-tumor effects of everolimus and metformin are complementary and glucose-dependent in breast cancer cells
Ariaans G, et al.
BMC Cancer, 17(1), 232-232 (2017)
Cardiac Electrophysiology: From Cell to Bedside, 17(1), 232-232 (2016)
Everolimus as a new potential antiproliferative agent in aggressive human bronchial carcinoids
Zatelli CM, et al.
Endocrine-Related Cancer, 17(3), 719-729 (2010)
Phosphorylation of 4E-BP1 predicts sensitivity to everolimus in gastric cancer cells
Nishi T, et al.
Cancer letters, 331(2), 220-229 (2013)